Learn More
Slice™ Craft Klingen
Die finger-friendly™ Schneide schneidet Materialien effektiv, ist bei Berührung aber sicherer als herkömmliche Klingen
35.19 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 1,29 in |
---|---|
Länge (metrisch) | 32,8 mm |
Material | Zirkonoxid |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16433619
|
Slice™
10518 |
Gerade Schneide, abgerundete Spitze |
35.19 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16443619
|
Slice™
10519 |
Gerade Schneide, spitzes Ende |
35.19 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16453619
|
Slice™
10520 |
Geschwungene Schneide, abgerundete Spitze |
35.19 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
1,29 in | |
Zirkonoxid | |
Sicherheitsschneiden | |
4/Packung |
32,8 mm | |
Weiß | |
4 Klingen mit einer Schneide pro Packung | |
0,02 oz. |