Learn More
Slice™ Craft Klingen
Código de producto. 16443619
Cambiar vista
Click to view available options
Produkttyp:
Gerade Schneide, abgerundete Spitze
Gerade Schneide, spitzes Ende
Geschwungene Schneide, abgerundete Spitze
Tamaño de la unidad:
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Produkttyp Tamaño de la unidad
16443619 Gerade Schneide, spitzes Ende 4 Stück
16433619 Gerade Schneide, abgerundete Spitze 4 Stück
16453619 Geschwungene Schneide, abgerundete Spitze 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16443619 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.04 CHF
    29.82 CHF / 4 Stück
    Sparen 5.22 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die finger-friendly™ Schneide schneidet Materialien effektiv, ist bei Berührung aber sicherer als herkömmliche Klingen
  • 4 Einwegklingen pro Packung
  • Kompatibel mit Slice™ Bastelgriffe, Skalpell, Präzisionsmesser
  • Kompatibles Werkzeug: Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
  • Sicher bis 1600 Grad Celsius
  • Chemisch inert, rostet nicht
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Especificaciones
Produkttyp Gerade Schneide, spitzes Ende
Zur Verwendung mit (Geräte) Slice™ Griffe: 10548, 10589, 10580, 10568
Länge (angloamerikanisch) 1,29 in.
Länge (metrisch) 32,8 mm
Material Zirkonoxid
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 4 Klingen mit einer Schneide pro Packung
Anzahl pro Packung 4/Packung
Gewicht (angloamerikanisch) 0,02 oz.
Gewicht (metrisch) 0,65 g
Breite (angloamerikanisch) 0,24 in.
Breite (metrisch) 6,15 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.