Learn More
Slice™ Craft Klingen
Artikelnummer. 16453619
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Gerade Schneide, abgerundete Spitze
Gerade Schneide, spitzes Ende
Geschwungene Schneide, abgerundete Spitze
Packungsgröße:
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16453619 Geschwungene Schneide, abgerundete Spitze 4 Stück
16433619 Gerade Schneide, abgerundete Spitze 4 Stück
16443619 Gerade Schneide, spitzes Ende 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16453619 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55 CHF
    29.46 CHF / 4 Stück
    Sparen 3.09 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die finger-friendly™ Schneide schneidet Materialien effektiv, ist bei Berührung aber sicherer als herkömmliche Klingen
  • 4 Einwegklingen pro Packung
  • Kompatibel mit Slice™ Bastelgriffe, Skalpell, Präzisionsmesser
  • Kompatibles Werkzeug: Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
  • Sicher bis 1600 Grad Celsius
  • Chemisch inert, rostet nicht
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Spezifikation
Produkttyp Geschwungene Schneide, abgerundete Spitze
Länge (angloamerikanisch) 1,29 in.
Länge (metrisch) 32,8 mm
Material Zirkonoxid
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 4 Klingen mit einer Schneide pro Packung
Anzahl pro Packung 4/Packung
Gewicht (angloamerikanisch) 0,02 oz.
Gewicht (metrisch) 0,55 g
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in
Breite (metrisch) 6,30 mm