Learn More
Corning™ 384-Well Mikrotiterplatten für geringe Volumen aus Polystyrol
Das High-base-Design ist kompatibel mit Automatisierung und Barcodierung
597.73 CHF - 671.14 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 16 x 24 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10727033
|
Corning™
3540 |
Nicht steril | Unbehandelt |
597.73 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10445823
|
Corning™
3544 |
Nicht steril | Nicht-bindend |
671.14 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit dem FLIPR™ TETRA System validiert — äußere Wells für die ordnungsgemäße Betrachtung mit dem FLIPR System vorjustiert
- 2.8 mm Abstand zwischen Well-Böden und Plattenboden
- Runde Wells mit flachen Böden
- Arbeitsvolumen: 5–45 μl
- Die unbehandelte Oberfläche bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen; Die nicht bindende Oberfläche (Nonbinding Surface, NBS™) erzeugt eine nichtionische, hydrophile Oberfläche, die molekulare Wechselwirkungen minimiert; Gewebekulturbehandelte Oberfläche für optimale Zellhaftung
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
384 | |
Nicht steril | |
Für miniaturisierte 384-Well fluoreszierende, homogene Assays |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
0,005 bis 0,04 ml | |
Flach |