Learn More
Corning™ 384-Well Mikrotiterplatten für geringe Volumen aus Polystyrol
Das High-base-Design ist kompatibel mit Automatisierung und Barcodierung
Marca: Corning™ 3540
Dettagli aggiuntivi : Gewicht : 3.69000kg
Descrizione
- Für die Verwendung mit dem FLIPR™ TETRA System validiert — äußere Wells für die ordnungsgemäße Betrachtung mit dem FLIPR System vorjustiert
- 2.8 mm Abstand zwischen Well-Böden und Plattenboden
- Runde Wells mit flachen Böden
- Arbeitsvolumen: 5–45 μl
- Die unbehandelte Oberfläche bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen; Die nicht bindende Oberfläche (Nonbinding Surface, NBS™) erzeugt eine nichtionische, hydrophile Oberfläche, die molekulare Wechselwirkungen minimiert; Gewebekulturbehandelte Oberfläche für optimale Zellhaftung
Specifica
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
0,005 bis 0,04 ml | |
Unbehandelt | |
Für miniaturisierte 384-Well fluoreszierende, homogene Assays |
Ohne Deckel | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
384 | |
Nicht steril | |
Flach | |
50/Karton |