Learn More
Corning™ 384-Well Mikrotiterplatten für geringe Volumen aus Polystyrol
Das High-base-Design ist kompatibel mit Automatisierung und Barcodierung
Marke: Corning™ 3544
Additional Details : Gewicht : 0.03049kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit dem FLIPR™ TETRA System validiert — äußere Wells für die ordnungsgemäße Betrachtung mit dem FLIPR System vorjustiert
- 2.8 mm Abstand zwischen Well-Böden und Plattenboden
- Runde Wells mit flachen Böden
- Arbeitsvolumen: 5–45 μl
- Die unbehandelte Oberfläche bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen; Die nicht bindende Oberfläche (Nonbinding Surface, NBS™) erzeugt eine nichtionische, hydrophile Oberfläche, die molekulare Wechselwirkungen minimiert; Gewebekulturbehandelte Oberfläche für optimale Zellhaftung
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
0,005 bis 0,04 ml | |
Nicht-bindend | |
Für miniaturisierte 384-Well fluoreszierende, homogene Assays |
Ohne Deckel | |
Schwarz | |
384 | |
Nicht steril | |
Flach |