Learn More
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen mit schwachem Bindungsvermögen im aufklappbaren Gestell
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
99.07 CHF - 101.90 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Geringe Retention, Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11951861
Unterlagen ansehen
Corning™
4147
0.1 bis 10 μl
101.90 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11971861
Unterlagen ansehen
Corning™
4149
1 bis 300 μl
99.07 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11961861
Unterlagen ansehen
Corning™
4148
1 bis 200 μl
101.90 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In den Größen 10, 200 und 300 μl erhältlich
  • Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
  • Das vermeidet das Auslaugen und/oder den daraus folgenden Probenabbau wie bei silikonbasierten Spitzen
  • Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
  • Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
  • Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Zu den spezifischen Anwendungen gehören das genaue und präzise Pipettieren von teuren Reagenzien, DNA, Proteinen und/oder Peptiden
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
Geringe Retention, Rund
Universelle Passform
DeckWorks™
Naturfarben
Aufklappbares Gestell
Aufklappbares Gestell
Ja
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen mit schwachem Bindungsvermögen im aufklappbaren Gestell