Learn More
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen mit schwachem Bindungsvermögen im aufklappbaren Gestell
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
Marke: Corning™ 4149
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In den Größen 10, 200 und 300 μl erhältlich
- Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
- Das vermeidet das Auslaugen und/oder den daraus folgenden Probenabbau wie bei silikonbasierten Spitzen
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Zu den spezifischen Anwendungen gehören das genaue und präzise Pipettieren von teuren Reagenzien, DNA, Proteinen und/oder Peptiden
Spezifikation
1 bis 300 μl | |
Naturfarben | |
Aufklappbares Gestell | |
Aufklappbares Gestell | |
Ja | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann | |
Geringe Retention, Rund | |
Universelle Passform | |
DeckWorks™ |
COR008 DeckWorks Pipet Tips
DateigrößeVersion: 2.6 MB
COR012 LIQUID HANDLING SELECTION GUIDE
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen mit schwachem Bindungsvermögen im aufklappbaren Gestell > Vol.-Bereich: 1 bis 300μL; nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur