Learn More
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen mit schwachem Bindungsvermögen im aufklappbaren Gestell
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
- In den Größen 10, 200 und 300 μl erhältlich
- Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
- Das vermeidet das Auslaugen und/oder den daraus folgenden Probenabbau wie bei silikonbasierten Spitzen
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Zu den spezifischen Anwendungen gehören das genaue und präzise Pipettieren von teuren Reagenzien, DNA, Proteinen und/oder Peptiden
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.1 bis 10 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Geringe Retention, Rund |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Mehr anzeigen |