Learn More
Corning™ Wiederverwendbarer Spinnerkolben (15 l) aus Glas mit 4 vertikalen Seitenhälsen
Seitenschikanen; Konstruktion mit Stretch-Impeller
Marke: Corning™ 4514-15L
Additional Details : Gewicht : 0.07077kg
Beschreibung
- Gleichmäßige Höhen- und Breitenverhältnisse
- Außendurchmesser des Seitenhalses: 45 mm
Spezifikation
11,4 in. | |
2,9 cm | |
4,5 cm | |
15 l | |
Direktantriebsmotor oder magnetisch angetriebene Rührstabeinheit | |
46 cm | |
Vertikal |
14 cm | |
14 cm | |
4,5 cm | |
Glas | |
18 in. | |
Vertikale Seitenhälse | |
29 cm |