Learn More
Corning™ Wiederverwendbarer Spinnerkolben (15 l) aus Glas mit 4 vertikalen Seitenhälsen
Seitenschikanen; Konstruktion mit Stretch-Impeller
2200.33 CHF - 2406.20 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 11,4 in. |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 2,9 cm |
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
Kapazität (metrisch) | 15 l |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10455981
|
Corning™
4512-15L |
12 cm | Mittelkappe und 4 vertikale Seitenarme |
2200.33 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10198621
|
Corning™
4514-15L |
14 cm | Vertikale Seitenhälse |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Gleichmäßige Höhen- und Breitenverhältnisse
- Außendurchmesser des Seitenhalses: 45 mm
Spezifikation
11,4 in. | |
4,5 cm | |
15 l | |
18 in. | |
Vertikal |
2,9 cm | |
4,5 cm | |
Direktantriebsmotor oder magnetisch angetriebene Rührstabeinheit | |
46 cm | |
29 cm |