Learn More
Complement Component C1qA, Mouse anti-Human, Clone: C1QA/2953, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 CHF - 588.00 CHF
Spezifikation
Antigen Complement Component C1qA
Klon C1QA/2953
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18203016
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-79782-20UG
20 μg
321.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18211016
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-79782-100UG
100 μg
588.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Complement Component C1qA Monoclonal specifically detects Complement Component C1qA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
Complement Component C1qA
0.2 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Immunology, Innate Immunity
10 mM PBS with 0.05% BSA
C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain
C1QA
IgG2b κ
Protein A or G purified
C1QA/2953
Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P02745, P02745
712
Recombinant fragment (around aa 104-237) of human Complement Component C1qA protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.