missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C1qA, Mouse anti-Human, Clone: C1QA/2953, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-79782-100UG

474.30 CHF gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18211016

  • 588.00 CHF / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Complement Component C1qA Monoclonal specifically detects Complement Component C1qA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Complement Component C1qA
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
P02745, P02745
C1QA
Recombinant fragment (around aa 104-237) of human Complement Component C1qA protein (exact sequence is proprietary)
100 μg
Immunology, Innate Immunity
712
Store at 4°C.
IgG2b κ
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
C1QA/2953
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt