missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C1qA, Mouse anti-Human, Clone: C1QA/2953, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-79782-20UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Complement Component C1qA Monoclonal specifically detects Complement Component C1qA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Spezifikation
| Complement Component C1qA | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| P02745, P02745 | |
| C1QA | |
| Recombinant fragment (around aa 104-237) of human Complement Component C1qA protein (exact sequence is proprietary) | |
| 20 μg | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| 712 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| C1QA/2953 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur