Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
53.00 CHF - 104.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10141761
|
Lenz Laborglasintrumente
05115304 |
300 mm | Konus und Buchse NS 29/32 |
72.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10020501
|
Lenz Laborglasintrumente
05115803 |
800 mm | Konus und Buchse NS 24/29 |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10129310
|
Lenz Laborglasintrumente
05115301 |
300 mm | Konus und Buchse NS 14/23 |
53.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10224581
|
Lenz Laborglasintrumente
05115303 |
300 mm | Konus und Buchse NS 24/29 |
72.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10509581
|
Lenz Laborglasintrumente
05115503 |
500 mm | Konus und Buchse NS 24/29 |
81.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10749031
|
Lenz Laborglasintrumente
05115804 |
800 mm | Konus und Buchse NS 29/32 |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Säulen nach Hempel
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen