Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05115303
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10224581
  • 72.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Säulen nach Hempel
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
300 mm
Konus und Buchse NS 24/29