Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Konus und Buchse NS 14/23
Konus und Buchse NS 24/29
Konus und Buchse NS 29/32
Länge (metrisch):
300 mm
500 mm
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Säulen nach Hempel
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Standard-Konusverbindung | Konus und Buchse NS 29/32 |