Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B Artikelnummer.: 11807920
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Artikelnummer. 11807920
10 ml, NS 10/19-Stopfen, 6 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Enthält:
NS 10/19-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11807920
Marke: VITLAB™ 677941
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
Hochtransparent, mit NS-Stopfen aus PP und individuell justierter Ringmarke. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN EN ISO 1042. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.
Volumen: 10mL
Material: PP
Toleranz: 0,08 ±ml
Höhe: 90mm
Hals: 10/19 NS
Spezifikation
Kalibrierung Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 90 mm
Enthält NS 10/19-Stopfen
Anzahl pro Packung 6
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz ±0,08 ml
Klasse B
Verschlusstyp Schraube
Name des Produkts
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B >