Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Artikelnummer. 17847820
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Enthält:
NS 10/19-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17847820
Marke: VITLAB™ 677941
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
Hochtransparent, mit NS-Stopfen aus PP und individuell justierter Ringmarke. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN EN ISO 1042. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.
Volumen: 10mL
Material: PP
Toleranz: 0,08 ±ml
Höhe: 90mm
Hals: 10/19 NS
Spezifikation
Kalibrierung Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 90 mm
Enthält NS 10/19-Stopfen
Anzahl pro Packung 6
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz ±0,08 ml
Klasse B
Verschlusstyp Schraube