Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke: BRAND™ 36138
40.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aufbau aus transparentem PMP (Polymethylpenten)
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Höhe = Höhe ohne Stopfen
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
100 ml | |
173 mm | |
1 | |
± 0.20 ml | |
Klasse B |
Polypropylen | |
PMP | |
± 0.20 ml | |
121 °C | |
Ja |