Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke:  BRAND™ 36128
35.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17400144
  • 36.50 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aufbau aus transparentem PMP (Polymethylpenten)
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
50 ml
146 mm
1
± 0.12 ml
Klasse B
Polypropylen
PMP
± 0.12 ml
121 °C
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B > Fassungsvermögen: 50 ml; Höhe: 146 mm; Temperatur: 121 Grad C; Toleranz: ± 0.12 ml