Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke:  BRAND™ 36148
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10665551
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufbau aus transparentem PMP (Polymethylpenten)
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
250 ml
225 mm
1
± 0.30 ml
Klasse B
Polypropylen
PMP
± 0.30 ml
121 °C
Ja
Videos
  • Brand BLAUBRAND (DE)
  • Brand BLAUBRAND
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B > Fassungsvermögen: 250 ml; Höhe: 225 mm; Temperatur: 121 Grad C; Toleranz: ± 0.30 ml