Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Borosilicate volumetric flask with polypropylene stopper and ISO individual certificate.
46.98 CHF - 95.76 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO Individual |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30564695
|
BRAND™
937249 |
NS 12/21 |
95.76 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17716444
|
BRAND™
937249 |
NS 12/21 |
46.98 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10111145
|
BRAND™
937291 |
NS 14/23 |
58.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Borosilicate 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes ISO individual certificate
Spécification
ISO Individual | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Narrow | |
Flat |
100 mL | |
Autoclavable | |
Yes | |
Non-sterile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.