Learn More
BRAND™ Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A mit Polypropylenstopfen
Artikelnummer. 10111145 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schliffverbindung:
NS 12/21
NS 14/23
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schliffverbindung Packungsgröße
10111145 NS 14/23 1 Stück
30564695 NS 12/21 2 Stück
17716444 NS 12/21 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10111145 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 937291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00 CHF
    49.48 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.52 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messkolben aus Borosilikat mit Polypropylenstopfen und ISO Einzelzertifikat.
  • Borosilikat 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Beinhaltet ISO Einzelzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO Person
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Schliffverbindung NS 14/23
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Mouth Style Enghals
Sterilität Unsteril
Bodenform Flach