Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Amber volumetric flask with polypropylene stopper and ISO batch certificate.
Marke: BRAND™ 37413
55.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Boro 3.3. DIN EN ISO 1042.
- Calibrated to contain (TC, In).
- All BLAUBRAND™ volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging.
- Available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
Spezifikation
25 mL | |
0.06 mL | |
Reusable | |
Wide | |
Flat |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Autoclavable | |
Yes | |
Non-sterile |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 840.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 836.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 842.3 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.4 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 896.8 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Technical Note: Volumetric Flasks
DateigrößeVersion: 194.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper > Volumetric Flasks, 25 mL ± 0.06 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur