Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel mit 8 Stiften, steuerungskompatibel, Telemodul 40 M und 80 M
Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel eignen sich für Cimarec Magnetrührer.
Marke:  Thermo Scientific™ 50088102
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10013431
  • 187.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel sind für Cimarec Magnetrührer vorgesehen.
  • Länge: 3 m (9,8′)
Spezifikation
Spezifikation
Verlängerungskabel mit 8 Pins
Telemodul 40 M und 80 M
3 m
Verlängerungskabel