Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel mit 8 Stiften, steuerungskompatibel, Telemodul 40 M und 80 M
Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel eignen sich für Cimarec Magnetrührer.
119.40 CHF - 187.50 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 3 m
Typ Verlängerungskabel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10185411
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50088016
Verlängerungskabel mit 4 Pins
119.40 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10013881
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50088021
Verlängerungskabel mit 6 Pins
152.50 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10013431
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50088102
Verlängerungskabel mit 8 Pins
187.50 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel sind für Cimarec Magnetrührer vorgesehen.
  • Länge: 3 m (9.8′)
Spezifikation
Spezifikation
3 m
Verlängerungskabel