Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel mit 8 Stiften, steuerungskompatibel, Telemodul 40 M und 80 M
Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel eignen sich für Cimarec Magnetrührer.
Marke: Thermo Scientific™ 50088021
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Cimarec™ Verlängerungskabel sind für Cimarec Magnetrührer vorgesehen.
- Länge: 3 m (9,8′)
Spezifikation
Verlängerungskabel mit 6 Pins | |
Biomodul 40 B | |
3 m | |
Verlängerungskabel |