missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
38.60 CHF - 55.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Summenformel | HNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC-Name | Salpetersäure |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12927263
|
Fisher Chemical
S 413 050 |
50 ml | Flasche | |||||||
12937343
![]() |
Fisher Chemical
S 613 100 |
100 ml | Flasche |
55.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Chemische Identifikatoren
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
Salpetersäure |
Spezifikation
Chrom | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
HNO3 | |
944 |
7697-37-2 | |
10 mg/l | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
Salpetersäure | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Chromlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™