missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Chromlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12927263

Chromlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12927263 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
50 ml, Flasche, 50 Milliliter
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12927263

Marke: Fisher Chemical S 413 050

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Chemische Identifikatoren

CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chrom
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 50 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Chromlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt