missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chrom |
Verpackung | Flasche |
Konzentration | 10 mg/l |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Menge | 100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Chromlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur