Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
CDP-Star™ Substrat (0,25 mM gebrauchsfertig)
474.00 CHF - 1396.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | ELISA-Substrat |
---|---|
Form | Flüssig |
Format | Flasche |
Produktlinie | CDP-Star™, NovaBright™ |
Substrattyp | Alkalische Phosphatase |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10125425
|
Molecular Probes™
T2145 |
50 mL |
474.00 CHF
50 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10144664
|
Molecular Probes™
T2146 |
100 ml |
632.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12674325
|
Molecular Probes™
T2147 |
250 ml |
1396.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Das CDP-Star™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatase-Substrat, gebrauchsfertig für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.Mit diesem CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase können Sie alkalische Phosphatase und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit beispielloser Sensitivität, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nachweisen.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Sensitivität in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
Flasche | |
Alkalische Phosphatase |
Flüssig | |
CDP-Star™, NovaBright™ | |
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)