Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
CDP-Star™ Substrat (0,25 mM gebrauchsfertig)
Marke: Molecular Probes™ T2147
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das CDP-Star™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatase-Substrat, gebrauchsfertig für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.Mit diesem CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase können Sie alkalische Phosphatase und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit beispielloser Sensitivität, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nachweisen.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Sensitivität in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
Flüssig | |
Southern, Northern und Western Blotting, Northern Blot, Western Blot | |
Alkalische Phosphatase | |
Nasseis |
250 ml | |
Flasche | |
CDP-Star™, NovaBright™ | |
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use) > 250 ml