Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
Beschreibung
Das CDP-Star™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatase-Substrat, gebrauchsfertig für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.
Mit diesem CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase können Sie alkalische Phosphatase und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit beispielloser Sensitivität, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nachweisen.
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat para-Nitrophenylphosphat (pNPP).
Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer hohen Lichtleistung ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Markierungen mit höchstmöglicher Sensitivität und einem optimalen Signal-Rausch-Verhältnis.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Sensitivität in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Mit diesem CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase können Sie alkalische Phosphatase und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit beispielloser Sensitivität, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nachweisen.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Sensitivität in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CDP-Star™ Substrat, 50 ml, flüssig, chemilumineszierendes alkalisches Phosphatase-Substrat, 0,25 mM, gebrauchsfertig, für Protein- oder Nukleinsäure-Blotting auf Nitrozellulosemembran, für Protein-Assays und -Analysen, Southern, Northern und Western Blotting. Kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden |
| Produkttyp | ELISA-Substrat |
| Menge | 50 ml |
| Nachweisverfahren | Chemilumineszenz |
| Form | Flüssig |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinassays und -analysen, Southern-, Northern- Western-Blotting, Anwendung in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reportergen-Assays ebenfalls möglich, Proteinbiologie, Zellanalyse, Enzym-Reporter-Assays, ELISA, alkalische Phosphatase-Assays, selbst erstelltes Assay, gebrauchsfertiges Immunassay |
| Produktlinie | CDP-Star, NovaBright |
| Substrattyp | Alkalische Phosphatase |
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
| Mehr anzeigen |