Learn More
Invitrogen™ CDK9/Cyclin T1 Recombinant Human Protein
CDK9 is coexpressed and copurified with CyclinT1.
2895.00 CHF - 18120.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001252 I NP_001231
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton™ X-100, 2mM DTT, and50% Glycerol
Molekulargewicht 131.7kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15418613
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7541B
100μg
2895.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10620385
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4280
1mg
18120.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CDK9 is a serine/threonine kinase which when complexed with CyclinT1 forms an active holoenzyme complex. This complex plays a key role in regulating the eukaryotic cell cycle.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001252 I NP_001231
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton™ X-100, 2mM DTT, and50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CDK and CHK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
131.7kDa
RUO - research use only
CDK9/Cyclin T1
Human
His Tag
Frozen