Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 271.95 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD62L / L-Selectin |
|---|---|
| Klon | MEL-14 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15972108
|
EnquireBio
QAB49-APC-25ug |
25 μg |
128.10 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15962108
|
EnquireBio
QAB49-APC-100ug |
100 μg |
271.95 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD62L / L-Selectin | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
| 20343 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| MEL-14 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_001157531 | |
| Sell | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |