Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB49-APC-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972108
  • 128.10 CHF / 25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD62L / L-Selectin
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Sell
Protein A/G Purified
RUO
20343
IgG2a κ
Flow Cytometry
MEL-14
APC
NP_001157531
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.