Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB49-APC-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD62L / L-Selectin | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
| Sell | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 20343 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| MEL-14 | |
| APC | |
| NP_001157531 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |