Learn More
CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (J43), Super Bright™ 645, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
156.00 CHF - 389.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD279 (PD-1) |
---|---|
Klon | J43 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973684
|
Affymetrix eBioscience
64-9985-82 |
100 μg |
389.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963684
|
Invitrogen
64-9985-80 |
25 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD279 (PD-1) | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
18566 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
J43 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 645 | |
Armenian Hamster | |
Mouse | |
Q02242 | |
Pdcd1 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Pdcd1 |