Learn More
CD21 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma, BB700, Clone: B-ly4, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
810.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD21
Klon B-ly4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Blue 700 (BB700)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15815159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566569
100 Tests
810.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD21
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)
Mouse
Human, Baboon, Cynomolgus, Pig, Rhesus Macaque
Primary
B-ly4
Monoclonal
Purified
RUO
IgG1 κ
Refrigerate (2 to 8°C)