Learn More
CD21 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma, BB700, Clone: B-ly4, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566569
Additional Details : Gewicht : 0.00840kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815159
  • 810.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD21
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
B-ly4
Mouse
RUO
Human, Baboon, Cynomolgus, Pig, Rhesus Macaque