Learn More
Brady™ M710 M610 M611 stabile DuraSleeve Etiketten - Großpackung
Stabile DuraSleeve Einsteckschilder, Großpackung für M611, M610 und M710
180.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Non-adhesive |
---|---|
Ausführung | Gloss |
Format | Tape |
Material | Vinyl |
Produkttyp | Wire and Cable Markers |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17857954
|
Brady™
312127 |
White | 4.4 x 10 mm |
180.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17867964
|
Brady™
312129 |
White | 4.4 x 12 mm |
180.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17878024
|
Brady™
312133 |
White | 4.4 x 23 mm |
180.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17878054
|
Brady™
312128 |
Yellow | 4.4 x 10 mm |
180.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17828034
|
Brady™
312130 |
Yellow | 4.4 x 12 mm |
180.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17868034
|
Brady™
312134 |
Yellow | 4.4 x 23 mm |
180.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Non-adhesive | |
Tape | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Gloss | |
Vinyl | |
Non-sterile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
250 Labels | |
-40°C to +70°C | |
0.249 mm |