Learn More
Brady™ M710 M610 M611 stabile DuraSleeve Etiketten - Großpackung
Stabile DuraSleeve Einsteckschilder, Großpackung für M611, M610 und M710
Marke:  Brady™ 312134
Additional Details : Gewicht : 0.80100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868034
  • 180.00 CHF / 2500 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Spezifikation
Non-adhesive
Gloss
Vinyl
Non-sterile
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
250 Labels
-40°C to +70°C
0.249 mm
0.17 in.
23 mm
Yellow
Tape
Wire and Cable Markers
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Label
-40°F to +158°F
0.0098 in.
4.4 x 23 mm
0.91 in.