Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH10.00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Farbcodierte Pufferlösung pH 10,00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:10, MDL-Nummer:163147, physische Form:Flüssig
60.65 CHF - 328.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
pH | 10 |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | 163147 |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10774074
|
Fisher Chemical
J/2885/08 |
500 mL |
60.65 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10284240
|
Fisher Chemical
J/2885/15 |
1 L |
81.25 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10723991
|
Fisher Chemical
J/2885/17 |
2.5 L |
159.00 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10102100
|
Fisher Chemical
J/2885/21 |
5 L |
277.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10459750
|
Fisher Chemical
J/2885/24 |
10 L |
328.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Farbcodierte Pufferlösung pH 10,00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:10, MDL-Nummer:163147, physische Form:Flüssig
Gebrauchsfertig für pH-Messungen.Jede Lösung lässt sich leicht anhand ihrer Farbe identifizieren, wodurch Zeit gespart und Fehler reduziert werden.
Unsere Pufferlösungen sind hochwertige und zuverlässige Produkte, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Standard- und farbcodierte Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0.02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (bezieht sich auf die Mengen 1 l, 2.5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Spezifikation
Blau | |
Flüssig | |
Plastikflasche aus HDPE |
10 | |
163147 |