Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH10.00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Farbcodierte Pufferlösung pH 10,00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:10, MDL-Nummer:163147, physische Form:Flüssig
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
pH | 10 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 L |
MDL-Nummer | 163147 |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2544354 | Analysenzertifikat | 10/07/2025 | J/2885/21,J/2885C/05,J/2885C/90,J/2885/17,J/2885/08,J/2885/24,J/2885/15 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Sparen Sie bis zu 63 %
Große Einsparungen bei fortschrittlichen Technologien und Materialprüfungen.Aktionscode: 24141Gültig bis zum: 2025-12-14