Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH10.00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Farbcodierte Pufferlösung pH 10,00 (Borat) blau, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:10, MDL-Nummer:163147, physische Form:Flüssig
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| pH | 10 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 5 L |
| MDL-Nummer | 163147 |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |