Learn More
Brady™ BBP™ BradyGlo Hochintensives photolumineszentes Klebeband
Bis zu 10 Stunden phosphoreszierend für die Kennzeichnung im Dunkeln
267.81 CHF - 669.69 CHF
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes von New York 26 |
|---|---|
| Klebstofftyp | Druckempfindlich, Aggressiv |
| Farbe | Grün |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11736385
|
Brady™
117924 |
4 in. |
750.00 CHF 669.69 CHF / 1 Stück Sparen 80.31 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 20-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11746385
|
Brady™
117926 |
2,25 in. |
477.00 CHF 428.57 CHF / 1 Stück Sparen 48.43 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 20-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11756385
|
Brady™
117928 |
1,125 in. |
299.00 CHF 267.81 CHF / 1 Stück Sparen 31.19 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 18-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
Beschreibung
- Für Richtungs- und Evakuierungsmarkierungen
- Ideal für die Kennzeichnung von Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, lebenswichtigen Bedienelementen von Geräten
- Material: Phosphoreszierender Polyester
- Farbe: Grün
- Länge: 15.24 m (50 ft.) pro Rolle
Compliance
Entspricht den Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen gemäß RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes 26 von New York.
Spezifikation
| RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes von New York 26 | |
| Grün | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 2 Jahre | |
| -40 bis 140 °F | |
| 0.0097 Zoll | |
| 15.24 m |
| Druckempfindlich, Aggressiv | |
| Klebeband | |
| Für die Markierung von Richtungen und Fluchtwegen, Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, wichtigen Bedienelementen von Geräten | |
| 95 Gardner-Einheiten | |
| 1 Rolle | |
| -40 °C bis +60 °C | |
| 15,2 m (50 ft.) |