Learn More
Brady™ BBP™ BradyGlo Hochintensives photolumineszentes Klebeband
Bis zu 10 Stunden phosphoreszierend für die Kennzeichnung im Dunkeln
Marke:  Brady™ 117924
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 CHF
    669.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 80.31 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Beschreibung
  • Für Richtungs- und Evakuierungsmarkierungen
  • Ideal für die Kennzeichnung von Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, lebenswichtigen Bedienelementen von Geräten
  • Material: Phosphoreszierender Polyester
  • Farbe: Grün
  • Länge: 15.24 m (50 ft.) pro Rolle
Compliance
Entspricht den Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen gemäß RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes 26 von New York.
Spezifikation
Spezifikation
RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes von New York 26
Druckempfindlich, Aggressiv
Glanz
Polyester
Label Tape
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1
1 Rolle
-40 bis 140 °F
0.0097 Zoll
50 ft. x 4 in. (15,24 m x 10,16 cm)
15.24 m
10,16 cm
BradyGlo Photolumineszenzband für BBP3x Drucker
Grün
Klebeband
Thermal Transfer
Für die Markierung von Richtungen und Fluchtwegen, Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, wichtigen Bedienelementen von Geräten
95 Gardner-Einheiten
2 Jahre
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 °C bis +60 °C
0.246 mm
15,2 m (50 ft.)
4 in.
B30C-4000-526