Learn More
Brady™ BBP™ BradyGlo Hochintensives photolumineszentes Klebeband
Bis zu 10 Stunden phosphoreszierend für die Kennzeichnung im Dunkeln
Marke:  Brady™ 117928
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 CHF
    267.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 31.19 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Für Richtungs- und Evakuierungsmarkierungen
  • Ideal für die Kennzeichnung von Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, lebenswichtigen Bedienelementen von Geräten
  • Material: Phosphoreszierender Polyester
  • Farbe: Grün
  • Länge: 15.24 m (50 ft.) pro Rolle
Compliance
Entspricht den Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen gemäß RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes 26 von New York.
Spécification
Spécification
RS 6-1 und 6-1A des lokalen Gesetzes von New York 26
Grün
Klebeband
Thermal Transfer
Für die Markierung von Richtungen und Fluchtwegen, Markierung von Not-Aus-Einrichtungen, Feuerlöschern, Handalarmmeldern, wichtigen Bedienelementen von Geräten
95 Gardner-Einheiten
1 Rolle
-40 °C bis +60 °C
50 ft. x 1,125 in. (15,24 m x 2,86 cm)
15.24 m
2,86 cm
Druckempfindlich, Aggressiv
Gloss
Polyester
Label Tape
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
2 Jahre
-40 bis 140 °F
0.0097 Zoll
15,2 m (50 ft.)
1,125 in.
B30C-1125-526
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.