Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen mit spitzem Boden und hexagonaler Platte werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
34.00 CHF - 93.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10120181
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400045 |
NS 45/40 |
93.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10517371
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400034 |
NS 34/35 |
67.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10291631
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01400007 |
NS 7/16 |
34.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12252, Form C
- In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Hohler Stopfen |